五氟硝基苯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-nitrobenzene
P1228-25G P1228-5G
TCIAP1228-25GEA 0 CNY
TCIAP1228-25G TCIAP1228-5G
五氟硝基苯 ≥97.0% (by GC)
五氟硝基苯
分子式: C₆F₅NO₂
沸点: 160°C
闪点: 91°C
MDL编号: MFCD00007049
CAS号: 880-78-4
EINECS: 212-915-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0b9d2820d01cac1a726363438377d3e6caa0719&vid=93bd6ea58f098957f79ace632da2c0634159138b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %