对氟硝基苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
F0105-25G F0105-500G
TCIAF0105-25GEA 0 CNY
TCIAF0105-25G TCIAF0105-500G
对氟硝基苯 ≥98.0% (by GC)
对氟硝基苯
分子式: C₆H₄FNO₂
分子量: 141.1 g/mol
沸点: 207°C
溶点: 21
闪点: 83
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007282
CAS号: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b26ce6aefeffe965d08bd599fe8da09322096e30&vid=b7e1181995ec1c90c7082cbbc3f65eac3ad8f9f5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %