3,5-二氟苯胺 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
D2665-25G
D2665-5G
TCIAD2665-25GEA
0
CNY
TCIAD2665-25G
TCIAD2665-5G
3,5-二氟苯胺 ≥98.0% (通过GC)
3,5-二氟苯胺
分子式:
C₆H₅F₂N 沸点: 82°C 溶点: 37…41 °C 密度: 1,295 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00007763 CAS号: 372-39-4 EINECS: 206-752-8 UN号: 2811 ADR: 6.1,III |
|
产品技术规格
Appearance | White to Green to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 37.0 to 41.0 deg-C |