2,6-二氟苯胺 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D1635-25G D1635-5G
TCIAD1635-25GEA 0 CNY
TCIAD1635-25G TCIAD1635-5G
2,6-二氟苯胺 ≥98.0% (通过GC)
2,6-二氟苯胺
分子式: C₆H₅F₂N
沸点: 154°C
密度: 1,199 g/cm³ (20 °C)
闪点: 43°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007655
CAS号: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN号: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bf5b542dea2a732fde7902e9e12692c18264dd8&vid=081b2e36556c6f2c7d05450ed5b07d246132b957&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %