2,4-二氟苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
D1508-25G D1508-500G
TCIAD1508-25GEA 0 CNY
TCIAD1508-25G TCIAD1508-500G
2,4-二氟苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-二氟苯胺
分子式: C₆H₅F₂N
沸点: 170°C
溶点: –7 °C
密度: 1,268 g/cm³ (20 °C)
闪点: 62°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007648
CAS号: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
UN号: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b28237b7bd4043d9ae23da99b209c1e7e501c05&vid=4aa60dcdb4a23c00058886473425f0353d594a20&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %