2,3-二氟苯胺 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
D2595-1G D2595-5G
TCIAD2595-1GEA 0 CNY
TCIAD2595-1G TCIAD2595-5G
2,3-二氟苯胺 ≥97.0% (by GC)
2,3-二氟苯胺
分子式: C₆H₅F₂N
沸点: 69°C
密度: 1,274 g/cm³ (20 °C)
闪点: 71°C
MDL编号: MFCD00010298
CAS号: 4519-40-8
EINECS: 224-847-2
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d14a6c75bdf81607c11365d3e7ef2eb025f8893&vid=934077a6db49650a445ee8516eb6148cc95b0468&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %