2,3,5,6-四氟苯胺 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T1028-25G T1028-5G
TCIAT1028-25GEA 0 CNY
TCIAT1028-25G TCIAT1028-5G
2,3,5,6-四氟苯胺 ≥97.0% (通过GC)
2,3,5,6-四氟苯胺
分子式: C₆H₃F₄N
沸点: 158°C
溶点: 31…32 °C
密度: 1,744 g/cm³ (20 °C)
闪点: 62°C
MDL编号: MFCD00007644
CAS号: 700-17-4
EINECS: 211-840-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cbb992152a8af94f6cad04e6f1a6196facba43a&vid=36980eab34cf2fbebcad2f6e9da9b2e3c3208044&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %