2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
F0797-25G F0797-5G
TCIAF0797-25GEA 0 CNY
TCIAF0797-25G TCIAF0797-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
分子式: C₇H₄FNO₄
MDL编号: MFCD00275565
CAS号: 403-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b90698bc7f15d036d112ce3b45d29a19bbad1f74&vid=df946a267b3f9ff19bb50c253556f10b97005781&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C