4-氨基-2,3,5,6-四氟苯甲酸 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A0987-1G A0987-5G
TCIAA0987-1GEA 0 CNY
TCIAA0987-1G TCIAA0987-5G
4-氨基-2,3,5,6-四氟苯甲酸 ≥97.0% (通过滴定分析)
4-氨基-2,3,5,6-四氟苯甲酸
分子式: C₇H₃F₄NO₂
MDL编号: MFCD00007647
CAS号: 944-43-4
EINECS: 213-409-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=545e3355b34e0a1c65cf7d3ebae4c74c7a83721f&vid=6d42a6569872c0024c19d24d09a0f8d869ba4246&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %