邻氟苯甲酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: o-Fluorobenzoic acid
F0035-25G F0035-500G
TCIAF0035-25GEA 0 CNY
TCIAF0035-25G TCIAF0035-500G
邻氟苯甲酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
邻氟苯甲酸
分子式: C₇H₅FO₂
分子量: 140.11 g/mol
沸点: 245
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002405
CAS号: 445-29-4
EINECS: 207-158-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b42bd38e8a4faff7a1345c5d4162d44d749afe0&vid=6b7b9312641c1bc1b37d6f94fdab5e344e1afca0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C