2,3-二氟苯腈 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D3500-1G D3500-5G
TCIAD3500-1GEA 0 CNY
TCIAD3500-1G TCIAD3500-5G
2,3-二氟苯腈 ≥97.0% (通过GC)
2,3-二氟苯腈
分子式: C₇H₃F₂N
沸点: 189 °C (1013 hPa)
密度: 1,25 g/cm³ (20 °C)
闪点: 75°C
MDL编号: MFCD00009976
CAS号: 21524-39-0
EINECS: 244-418-3
UN号: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61a34dba8714cc7f3cf8cb94a1b769cacfc50ef1&vid=84439041cd2cdf540c60ba24451dda834dd1edfa&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %