3,4-二氟苯甲醛 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D2340-25G
D2340-5G
TCIAD2340-25GEA
0
CNY
TCIAD2340-25G
TCIAD2340-5G
3,4-二氟苯甲醛 ≥97.0% (通过GC)
3,4-二氟苯甲醛
分子式:
C₇H₄F₂O 沸点: 53 °C (1013 hPa) 密度: 1,29 g/cm³ (20 °C) 闪点: 66°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00010328 CAS号: 34036-07-2 EINECS: 422-180-3 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |