邻氟苯甲醛 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
F0190-25ML F0190-250ML
TCIAF0190-25MLEA 0 CNY
TCIAF0190-25ML TCIAF0190-250ML
邻氟苯甲醛 ≥98.0% (by GC)
邻氟苯甲醛
分子式: C₇H₅FO
分子量: 124.11 g/mol
沸点: 175°C
溶点: –45°C
闪点: 55°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003302
CAS号: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN号: 1989
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b80e2b9ea627d3626efaab409c1080d77d5f3101&vid=4a77ed761a2f34f86389e938a7d0235da0ccaeaf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %