2,4-二氟苯甲醛 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D2839-25G
D2839-5G
TCIAD2839-25GEA
0
CNY
TCIAD2839-25G
TCIAD2839-5G
2,4-二氟苯甲醛 ≥98.0% (by GC)
2,4-二氟苯甲醛
分子式:
C₇H₄F₂O 分子量: 142.1 g/mol 沸点: 82 密度: 1.299 闪点: 55°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00010326 CAS号: 1550-35-2 EINECS: 216-287-2 UN号: 1989 ADR: 3 III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |