2,3-二氟苯甲醛 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D2614-25G D2614-5G
TCIAD2614-25GEA 0 CNY
TCIAD2614-25G TCIAD2614-5G
2,3-二氟苯甲醛 ≥97.0% (通过GC)
2,3-二氟苯甲醛
分子式: C₇H₄F₂O
沸点: 65°C
密度: 1,3 g/cm³ (20 °C)
闪点: 58°C
MDL编号: MFCD00010292
CAS号: 2646-91-5
UN号: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a225687c43628eda98df680185b0ee95679fabf&vid=192c57144cc8061bebb77c1409564bfa385bb5fd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %