2,3,5,6-四氟苯甲醛 ≥94.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T1898-1G T1898-5G
TCIAT1898-1GEA 0 CNY
TCIAT1898-1G TCIAT1898-5G
2,3,5,6-四氟苯甲醛 ≥94.0% (通过GC)
2,3,5,6-四氟苯甲醛
分子式: C₇H₂F₄O
沸点: 60°C
闪点: 74°C
MDL编号: MFCD00167387
CAS号: 19842-76-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d2da9ee00529ba87c7ca6ad54e5e0c50c1bf9a7&vid=d20c78ef11313479bb908fb499e9a94057a6b892&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %