1,3,5-三氟苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
T1039-25G T1039-5G
TCIAT1039-25GEA 0 CNY
TCIAT1039-25G TCIAT1039-5G
1,3,5-三氟苯 ≥98.0% (by GC)
1,3,5-三氟苯
分子式: C₆H₃F₃
沸点: 76°C
密度: 1,277 g/cm³ (20 °C)
闪点: -7°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000333
CAS号: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN号: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=501fbb59acb6be09de344faf1e3bc8960b4d45d1&vid=40ae826d8800e4662a264365ebe88e06226602ce&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %