1,2,4-三氟苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
T1033-25G
T1033-5G
TCIAT1033-25GEA
0
CNY
TCIAT1033-25G
TCIAT1033-5G
1,2,4-三氟苯 ≥98.0% (by GC)
1,2,4-三氟苯
分子式:
C₆H₃F₃ 沸点: 90°C 溶点: –35 °C 密度: 1,26 g/cm³ (20 °C) 闪点: 4°C |
MDL编号:
MFCD00000305 CAS号: 367-23-7 EINECS: 206-684-9 UN号: 1993 ADR: 3,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |