1,2,3-三氟苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
T2356-1G T2356-5G
TCIAT2356-1GEA 0 CNY
TCIAT2356-1G TCIAT2356-5G
1,2,3-三氟苯 ≥98.0% (by GC)
1,2,3-三氟苯
分子式: C₆H₃F₃
沸点: 95°C
密度: 1,28 g/cm³ (20 °C)
闪点: –4°C
MDL编号: MFCD00012013
CAS号: 1489-53-8
UN号: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04c5885b35ea666442620e0c6b87c8b2c312d5a0&vid=6bfe8188decb168d48d335326f0bec32491da504&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %