五氯苯胺 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Pentachloroaniline
P0917-1G P0917-5G
TCIAP0917-1GEA 0 CNY
TCIAP0917-1G TCIAP0917-5G
五氯苯胺 ≥97.0% (by GC)
五氯苯胺
分子式: C₆H₂Cl₅N
沸点: 321 °C (1013 hPa)
溶点: 206 °C
MDL编号: MFCD00014769
CAS号: 527-20-8
EINECS: 208-410-3
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6db78951693bae2b6fb44ed715c785471280d258&vid=bc0bfaeff6c519d50d05f600d66c1ba9a9fd1259&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 232.0 to 237.0 deg-C