2-氯苯胺 98,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
|
Danger
|
C0111-25ML
C0111-500ML
TCIAC0111-25MLEA
0
CNY
TCIAC0111-25ML
TCIAC0111-500ML
2-氯苯胺 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-氯苯胺
分子式:
C₆H₆ClN 分子量: 127.57 g/mol 沸点: 209°C 溶点: –2°C 闪点: 104°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00007656 CAS号: 95-51-2 EINECS: 202-426-4 UN号: 2019 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,02118 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |