4-氯-2-碘苯胺 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
C1800-25G C1800-5G
TCIAC1800-25GEA 0 CNY
TCIAC1800-25G TCIAC1800-5G
4-氯-2-碘苯胺 ≥98.0% (by GC)
4-氯-2-碘苯胺
分子式: C₆H₅ClIN
分子量: 253.47 g/mol
MDL编号: MFCD01863737
CAS号: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbaa7222e9aec57a3c8d1c4954a4110a4f2cbae5&vid=510f92717df7fcb5f04f98d8714d9c7b9d5c53d3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 40.0 to 44.0 deg-C