3,4-二氟氯苯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
C1599-25G C1599-5G
TCIAC1599-25GEA 0 CNY
TCIAC1599-25G TCIAC1599-5G
3,4-二氟氯苯 ≥98.0% (通过GC)
3,4-二氟氯苯
分子式: C₆H₃ClF₂
沸点: 127°C
密度: 1,35 g/cm³ (20 °C)
闪点: 36°C
MDL编号: MFCD00042572
CAS号: 696-02-6
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %