2,4-二氯-1-氟苯 96,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
2,4-Dichlorofluorobenzene, 2,4-Dichloro-1-fluorobenzene
D2059-25G
D2059-500G
TCIAD2059-25GEA
0
CNY
TCIAD2059-25G
TCIAD2059-500G
2,4-二氯-1-氟苯 96,0 GC_ASSAY_METHOD
2,4-二氯-1-氟苯
分子式:
C₆H₃Cl₂F 分子量: 164.99 g/mol 沸点: 173°C 溶点: -23 闪点: 37°C |
MDL编号:
MFCD00000580 CAS号: 1435-48-9 EINECS: 406-160-1 UN号: 1993 ADR: 3 III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |