2-氯-5-硝基苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
C0877-25G C0877-500G
TCIAC0877-25GEA 0 CNY
TCIAC0877-25G TCIAC0877-500G
2-氯-5-硝基苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-氯-5-硝基苯甲酸
分子式: C₇H₄ClNO₄
分子量: 201.57 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007294
CAS号: 2516-96-3
EINECS: 219-739-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b993c4b13f6b68a61133eb6fe6f150c8dd6375a8&vid=554e37283eafe338b4228b0fdd504f443b83a4d8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C