5-氨基-2-氯苯甲酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
A1913-25G A1913-250G
TCIAA1913-25GEA 0 CNY
TCIAA1913-25G TCIAA1913-250G
5-氨基-2-氯苯甲酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-氨基-2-氯苯甲酸
分子式: C₇H₆ClNO₂
分子量: 171.58 g/mol
沸点: 330
溶点: 188°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007845
CAS号: 89-54-3
EINECS: 201-916-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d9c72938e30e79a1f2aa58be1bed1329b6d501d&vid=c79e26a13052aaa169e8127d834af945fcfcd7b9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %