2,5-二氯苯甲酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D0338-100G D0338-25G
TCIAD0338-100GEA 0 CNY
TCIAD0338-100G TCIAD0338-25G
2,5-二氯苯甲酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,5-二氯苯甲酸
分子式: C₇H₄Cl₂O₂
沸点: 301 °C (1013 hPa)
溶点: 151…154 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002416
CAS号: 50-79-3
EINECS: 200-065-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=562db9628a40c492eb3d1058d6abbe255f8d569a&vid=86ca7b767814ed61b706de9bff791bfc59fac23e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C