3,4-二氯苯腈 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D3415-25G D3415-5G
TCIAD3415-25GEA 0 CNY
TCIAD3415-25G TCIAD3415-5G
3,4-二氯苯腈 ≥98.0% (通过GC)
3,4-二氯苯腈
分子式: C₇H₃Cl₂N
溶点: 86…89 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00016379
CAS号: 6574-99-8
EINECS: 229-494-8
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3558a439c8c7e956810c543699df8834c5aca5fe&vid=33b904b918cfe34c9c94095863b90ba226792bfc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C