3,5-二氯苯甲醛 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
D2012-1G
D2012-5G
TCIAD2012-1GEA
0
CNY
TCIAD2012-1G
TCIAD2012-5G
3,5-二氯苯甲醛 ≥97.0% (通过GC)
3,5-二氯苯甲醛
分子式:
C₇H₄Cl₂O 沸点: 215°C 溶点: 63 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003352 CAS号: 10203-08-4 EINECS: 233-499-0 UN号: 1759 ADR: 8,III |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 63.0 to 66.0 deg-C |