苯甲酸苯酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 安息香酸苯酯
B0075-25G B0075-500G
TCIAB0075-25GEA 0 CNY
TCIAB0075-25G TCIAB0075-500G
苯甲酸苯酯 ≥99.0% (by GC)
苯甲酸苯酯
分子式: C₁₃H₁₀O₂
沸点: 299 °C (1013 hPa)
溶点: 66…69 °C
密度: 1,041 g/cm³ (131 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003072
CAS号: 93-99-2
EINECS: 202-293-2
Merck Index: 14,07275
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa563876f30e6b77f3400ae9db16d30ad295799d&vid=8d83020541f03364b4b563b86efa0e52f93bf862&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency