2,5-二羟基苯甲酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
D0569-25G
D0569-500G
TCIAD0569-25GEA
0
CNY
TCIAD0569-25G
TCIAD0569-500G
2,5-二羟基苯甲酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2,5-二羟基苯甲酸
分子式:
C₇H₆O₄ 沸点: 339 °C (1013 hPa) 溶点: 202…206 °C 密度: 1,55 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002460 CAS号: 490-79-9 EINECS: 207-718-5 Merck Index: 14,04398 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 204.0 to 208.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |