2-羟基-4-甲氧基苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-甲氧基水杨酸
M1795-25G M1795-5G
TCIAM1795-25GEA 0 CNY
TCIAM1795-25G TCIAM1795-5G
2-羟基-4-甲氧基苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-羟基-4-甲氧基苯甲酸
分子式: C₈H₈O₄
分子量: 168.15 g/mol
沸点: 327
溶点: 191
MDL编号: MFCD00002450
CAS号: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81495d8198c7d4074d442afe74685da23189aa58&vid=6bf461883c4a8cb1682d56ff11d9d26c70614340&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C