邻茴香酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-甲氧基苯甲酸, 邻茴香酸, O-甲基水杨酸
A0481-25G A0481-500G
TCIAA0481-25GEA 0 CNY
TCIAA0481-25G TCIAA0481-500G
邻茴香酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
邻茴香酸
分子式: C₈H₈O₃
分子量: 152.15 g/mol
沸点: 280
溶点: 99
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002431
CAS号: 579-75-9
EINECS: 209-447-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=014aab838aa1202ae800d224c62c57d751c1dde9&vid=c3412493b429b93e26ec94c5e4e07aa8e4a03668&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency