3,5-二硝基苯甲酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D0824-25G D0824-500G
TCIAD0824-25GEA 0 CNY
TCIAD0824-25G TCIAD0824-500G
3,5-二硝基苯甲酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,5-二硝基苯甲酸
分子式: C₇H₄N₂O₆
溶点: 204…208 °C
密度: 1,683 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007253
CAS号: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,03276
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a736220b1516b22f50ae2faeba3a27dfbca6a4b&vid=d077c1438ff6dc245eaedbd5d08e2e0aa18d33d0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 210.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency