3,5-二氨基苯甲酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D0294-25G D0294-500G
TCIAD0294-25GEA 0 CNY
TCIAD0294-25G TCIAD0294-500G
3,5-二氨基苯甲酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3,5-二氨基苯甲酸
分子式: C₇H₈N₂O₂
沸点: 546 °C (1013 hPa)
溶点: 228°C
密度: 1,45 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007807
CAS号: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 14,02978
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=105764260764e4ba79e21262635ac8ab1a186796&vid=5769ee9cfa4c193abe39c48dbddeb5c7fa0ec11c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity