4-氨基-3-羟基苯甲酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
A1194-25G A1194-5G
TCIAA1194-25GEA 0 CNY
TCIAA1194-25G TCIAA1194-5G
4-氨基-3-羟基苯甲酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-氨基-3-羟基苯甲酸
分子式: C₇H₇NO₃
分子量: 153.14 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00017094
CAS号: 2374-03-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c27984f272655857dda75a7dc2550fc27d60628&vid=16cc7ac7ffc1ca3ffd2dab58d7f6705288778fc9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %