对羟基苯甲酸乙酯 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 尼泊金乙酯
H0211-25G H0211-500G
TCIAH0211-25GEA 0 CNY
TCIAH0211-25G TCIAH0211-500G
对羟基苯甲酸乙酯 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
对羟基苯甲酸乙酯
分子式: C₉H₁₀O₃
分子量: 166.18 g/mol
沸点: 178°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002353
CAS号: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 14,03837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff9fa1b430130b67976c849d1e016d806c918cbf&vid=d92b68bc82745b396d5edc9bd40b831b3da16a34&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency