苯甲酸甲酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Methyl benzoate
B0074-25ML B0074-500ML
TCIAB0074-25MLEA 0 CNY
TCIAB0074-25ML TCIAB0074-500ML
苯甲酸甲酯 ≥99.0% (by GC)
苯甲酸甲酯
分子式: C₆H₅COOCH₃
分子量: 136.15 g/mol
沸点: 200°C
溶点: –12°C
闪点: 91°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008421
CAS号: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 14,06024
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88112e38a7a258f851dd72a5e649852cbc3be3af&vid=aed1097251c094bc08b73b1e1100afee5e262304&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %