苯甲酸正己酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Benzoic acid hexyl ester
B1076-25ML B1076-500ML
TCIAB1076-25MLEA 0 CNY
TCIAB1076-25ML TCIAB1076-500ML
苯甲酸正己酯 ≥98.0% (by GC)
苯甲酸正己酯
分子式: C₁₃H₁₈O₂
沸点: 272°C
密度: 0,9992 g/cm³ (0 °C)
闪点: 148°C
MDL编号: MFCD00051714
CAS号: 6789-88-4
EINECS: 229-856-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6728877c5b01c60d4928e91527c1e5133666c4c&vid=6b115a2df4a749be55c532747630d7391b214171&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %