苯甲酸异丁酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms:
Benzoic acid isobutyl ester
B0072-25G
B0072-500G
TCIAB0072-25GEA
0
CNY
TCIAB0072-25G
TCIAB0072-500G
苯甲酸异丁酯 ≥99.0% (by GC)
苯甲酸异丁酯
分子式:
C₁₁H₁₄O₂ 分子量: 178.23 g/mol 闪点: 120°C |
MDL编号:
MFCD00048344 CAS号: 120-50-3 EINECS: 204-401-3 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |