3,4-二羟基苯腈 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
D3352-25G
D3352-5G
TCIAD3352-25GEA
0
CNY
TCIAD3352-25G
TCIAD3352-5G
3,4-二羟基苯腈 ≥98.0% (通过GC)
3,4-二羟基苯腈
分子式:
C₇H₅NO₂ 沸点: 311 °C (1013 hPa) 溶点: 160…163 °C |
MDL编号:
MFCD00016436 CAS号: 17345-61-8 EINECS: 241-367-9 UN号: 3439 ADR: 6.1,III |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 155.0 to 159.0 deg-C |