3,4-二羟基苯甲醛 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D0566-25G D0566-250G
TCIAD0566-25GEA 0 CNY
TCIAD0566-25G TCIAD0566-250G
3,4-二羟基苯甲醛 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,4-二羟基苯甲醛
分子式: C₇H₆O₃
沸点: 295 °C (1013 hPa)
溶点: 150…155 °C
密度: 1,505 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003370
CAS号: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 14,07893
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8417e759632e6ebf07a73190c07bfb2c5cddae9&vid=f842dc85342ccdaa03115d1ada66369b013adc95&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency