香草醛 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0264-25G H0264-500G
TCIAH0264-25GEA 0 CNY
TCIAH0264-25G TCIAH0264-500G
香草醛 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
香草醛
分子式: C₈H₈O₃
沸点: 284°C
溶点: ∼82 °C
密度: 1,056 g/cm³ (20 °C)
闪点: 153 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006942
CAS号: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 14,09932
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f20598fcce8d32293e2a36f74e9954a9b95543b&vid=03a1e9d52b7b6b3d94b449af19980b5f8635c304&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 80.5 to 83.5 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency