2-羟基-5-甲氧基苯甲醛 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
H0881-25G H0881-5G
TCIAH0881-25GEA 0 CNY
TCIAH0881-25G TCIAH0881-5G
2-羟基-5-甲氧基苯甲醛 ≥96.0% (通过GC)
2-羟基-5-甲氧基苯甲醛
分子式: C₈H₈O₃
沸点: 248°C
溶点: 51…52 °C
密度: 1,21 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003332
CAS号: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8609b4dd7c5f884f12d8393e8632844181e46ca&vid=feb74e6213abe502ecd000bc64d6cda8a861b5d1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 96.0 %