间茴香醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
A0478-25ML A0478-500ML
TCIAA0478-25MLEA 0 CNY
TCIAA0478-25ML TCIAA0478-500ML
间茴香醛 ≥98.0% (通过GC)
间茴香醛
分子式: C₈H₈O₂
沸点: 230°C
密度: 1,1149 g/cm³ (20 °C)
闪点: 121°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003361
CAS号: 591-31-1
EINECS: 209-712-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=193bb14af59f5cc8e9ad0519382265417c12b167&vid=05b16461bdea8f5103bb8592abd4651806e69d39&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %