邻茴香醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
A0479-25G A0479-500G
TCIAA0479-25GEA 0 CNY
TCIAA0479-25G TCIAA0479-500G
邻茴香醛 ≥98.0% (通过GC)
邻茴香醛
分子式: C₈H₈O₂
沸点: 243°C
溶点: 34…37 °C
密度: 1,127 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00003308
CAS号: 135-02-4
EINECS: 205-171-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90542084dbd3d1d56190e4c43ef45c0b3751d341&vid=1daa9c59f1d6afd7a6c2dc0f4c24175d49de57dc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %