香草酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-羟基-3-甲氧基苯甲酸
V0017-100G V0017-25G
TCIAV0017-100GEA 0 CNY
TCIAV0017-100G TCIAV0017-25G
香草酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
香草酸
分子式: C₈H₈O₄
分子量: 168.15 g/mol
沸点: 353
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002551
CAS号: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 14,09931
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e41d25798546e3c909f2f2b3874437933b8aa85&vid=76b795dbd90e80ff0d3da817e7acd35b04df2272&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 215.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency