1-溴-2,5-二甲氧基苯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1979-5G B1979-25G
TCIAB1979-5GEA 0 CNY
TCIAB1979-5G TCIAB1979-25G
1-溴-2,5-二甲氧基苯 ≥97.0% (通过GC)
1-溴-2,5-二甲氧基苯
分子式: C₈H₉BrO₂
沸点: 237°C
密度: 1,445 g/cm³ (15 °C)
MDL编号: MFCD00008355
CAS号: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9af2d9a1ff3a846881fbca36f49fc5b213e3e6c&vid=44fd86f799fd7d539b190cc00c0ff6ac8b4b7159&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %