2-溴-4-硝基苯甲醚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B2830-25G B2830-5G
TCIAB2830-25GEA 0 CNY
TCIAB2830-25G TCIAB2830-5G
2-溴-4-硝基苯甲醚 ≥98.0% (通过GC)
2-溴-4-硝基苯甲醚
分子式: C₇H₆BrNO₃
MDL编号: MFCD00041242
CAS号: 5197-28-4
EINECS: 225-983-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38240cb7adf2a22df93f61d250da67a7ae18bff9&vid=42cf6102efcc485c2fd7725160d99422b77c66df&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C