2,5-二溴苯胺 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D1989-25G D1989-5G
TCIAD1989-25GEA 0 CNY
TCIAD1989-25G TCIAD1989-5G
2,5-二溴苯胺 ≥98.0% (通过GC)
分子式: C₆H₅Br₂N
沸点: 281 °C (1013 hPa)
MDL编号: MFCD00007636
CAS号: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4adaa6f767e098669fb14608f0b62ee5297a7d1&vid=3ef4676824bb19b6a4d1cd104823c8c039117c24&prid=web&clid=SAPDAM